138894
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
99%
Sinônimo(s):
Asaronic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
143-145 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O5/c1-13-7-5-9(15-3)8(14-2)4-6(7)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
KVZUCOGWKYOPID-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?