Ensaio
≥97.0% (GC)
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
n20/D 1.547
pf
17-20 °C
densidade
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CN(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12H,6-10H2
chave InChI
IQXXEPZFOOTTBA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
253.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
123 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter