Documentos
137898
Sigma-Aldrich
5-Nitropseudocumene
99%
Sinônimo(s):
1,2,4-Trimethyl-5-nitrobenzene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
solid
pb
265 °C (lit.)
pf
68-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-4-8(3)9(10(11)12)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3
chave InChI
WILMQVBUVCETSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3