Ensaio
97%
pf
93-94 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc2OCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
chave InChI
NRZWECORTTWSEF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?