Key Documents
137278
Sigma-Aldrich
2-Phenoxybutyric acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(OC6H5)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pb
258 °C (lit.)
pf
79-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(Oc1ccccc1)C(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)