135046
4-Nitrophenyl trimethylacetate
98%
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl pivalate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
92-95 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-11(2,3)10(13)16-9-6-4-8(5-7-9)12(14)15/h4-7H,1-3H3
chave InChI
QADVJDGFQGNSIF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)