13471
Diethyl benzylidenemalonate
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Diethyl benzalmalonate
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
pb
215-217 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
VUWPIBNKJSEYIN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves