Ensaio
98%
Formulário
chunks
p.e.
254 °C/761 mmHg (lit.)
pf
42-47 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
chave InChI
GBDZXPJXOMHESU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)