Documentos Principais
13032
Sigma-Aldrich
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride
≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
2-(Hydroxymethyl)benzoyl chloride benzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
274.70
Beilstein:
2131346
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (AT)
Formulário
solid
contém
~1% CaCO3 as stabilizer
pf
59-61 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO3/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
chave InChI
UDEQFYWNFHWPRH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Outras notas
Reagent for a novel amine protection which gives amides the lability of esters
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B.F. Cain
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2029-2029 (1976)