Key Documents
129720
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt
98%
Sinônimo(s):
Metol
About This Item
Fórmula linear:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
172.19
Beilstein:
3919382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
989 °F
pf
260 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)