Documentos Principais
129038
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,4-furandicarboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
212.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
155 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cocc1C(=O)OCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)