Documentos Principais
128112
Sigma-Aldrich
4-Ethoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
87-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)