Documentos Principais
128104
Sigma-Aldrich
4-Ethoxysalicylic acid
97%
Sinônimo(s):
4-Ethoxy-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OC6H3(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
153-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-6-3-4-7(9(11)12)8(10)5-6/h3-5,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
DVZPQHRWOUXUPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)