Key Documents
126926
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine
98%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(dimethylamino)propane, TMPDA
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
pressão de vapor
760 mmHg ( 145 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4234 (lit.)
pb
145-146 °C (lit.)
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCCN(C)C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)