Documentos
126497
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,5-dimethylphenol
technical grade
Sinônimo(s):
4-Amino-2,5-xylenol
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H2(CH3)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
forma
solid
pf
242-243 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
chave InChI
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Amino-2,5-dimethylphenol may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3