Key Documents
125547
Sigma-Aldrich
2-Methyleneglutaronitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CH2C(=CH2)CN
Número CAS:
Peso molecular:
106.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
pb
254 °C (lit.)
pf
−9.6 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C(CCC#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h1-3H2
chave InChI
NGCJVMZXRCLPRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup