Documentos Principais
125016
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2′-butyrothienone
97%
Sinônimo(s):
4-Chloro-1-(2-thienyl)-1-butanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9ClOS
Número CAS:
Peso molecular:
188.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.565 (lit.)
densidade
1.663 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-5-1-3-7(10)8-4-2-6-11-8/h2,4,6H,1,3,5H2
chave InChI
NPFQPHILVMHTKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)