Documentos Principais
124516
Sigma-Aldrich
Girard′s Reagent P
98%
Sinônimo(s):
1-(Carboxymethyl)pyridinium chloride hydrazide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
187.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
pf
201-203 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].NNC(=O)C[n+]1ccccc1
Descrição geral
Gives water-soluble derivatives of ketones and ketosteroids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)