Documentos Principais
121983
Sigma-Aldrich
α-(4-Pyridyl)benzhydrol
75%, technical grade
Sinônimo(s):
α,α-Diphenyl-4-pyridinemethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
261.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
75%
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccncc3
InChI
1S/C18H15NO/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-14,20H
chave InChI
MRHLFZXYRABVOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
α-(4-Pyridyl)benzhydrol(LOH) acts as a ligand and reacts with zinc halides giving the complexes [Zn(LOH)2X2] (X = Cl; X = Br; X = I). It reacts with Ag(CF3SO3) to form a mixed organic/inorganic analogue of wheel-and-axle diol complex [Ag(LOH)2(CF3SO3)(CH3CN)].
Aplicação
Thiol-protecting reagent.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Unusual hydrogen bonded (OH) 4 tetrahedral nests organize zinc (II) coordination complexes in a non covalent diamondoid network.
Bacchi A, et al.
CrystEngComm, 9(4), 313-318 (2007)
The Structural Role of the Triflate Anion in the Non-Covalent Silver Polymer [Ag (LOH)2 (CF3SO3)(CH3CN)]{LOH= a-(4-Pyridyl) benzhydrol}.
Bacchi A, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2004(10), 1985-1991 (2004)
Silke B Bodendiek et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 106-106 (2012-06-12)
The paucity of specific pharmacological agents has been a major impediment for delineating the roles of gap junction (GJ) channels formed by connexin proteins in physiology and pathophysiology. Here, we used the selective optimization of side activities (SOSA) approach, which