Documentos Principais
121630
Sigma-Aldrich
1-Cyclopenteneacetonitrile
90%
About This Item
Fórmula linear:
C5H7CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
107.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
p.e.
124 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCC1=CCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h3H,1-2,4-5H2
chave InChI
LEWVRAMNXUWSFL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains cyclopentylideneacetonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)