Documentos
121045
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl sulfoxide
97%
Sinônimo(s):
Bis(4-chlorophenyl) sulfoxide
About This Item
Fórmula linear:
(ClC6H4)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
271.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
141-144 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(Cl)cc2
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3