119180
Methyl 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy-2-furancarboxylate, mixture of cis and trans
technical grade, 85%
About This Item
grau
technical grade
Ensaio
85%
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
118-121 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1OC(OC)(C=C1)C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O5/c1-10-6-4-5-8(12-3,13-6)7(9)11-2/h4-6H,1-3H3
chave InChI
GHVXSSBZJZUDSO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?