Documentos Principais
119024
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-iodo-6-methylpyridine
97%
Sinônimo(s):
2-Iodo-6-methyl-3-pyridinol, 6-Iodo-2-picolin-5-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6INO
Número CAS:
Peso molecular:
235.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
197-199 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)c(I)n1
InChI
1S/C6H6INO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
chave InChI
HRZOWBGCOJWHDY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)