Documentos Principais
116033
Sigma-Aldrich
Hemicholinium-15
99%
Sinônimo(s):
4,4-Dimethyl-2-hydroxy-2-phenylmorpholinium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
288.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
186-188 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccccc2
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)