Documentos Principais
11578
Sigma-Aldrich
Boc-4,5-dehydro-Leu-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(Boc-amino)-4-methyl-4-pentenoic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-4,5-dehydro-L-leucine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO4·C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
410.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(=C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H19NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h11-13H,1-10H2;8H,1,6H2,2-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
chave InChI
ZRIOKRZSXPPREV-WDBKTSHHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)