Documentos Principais
115061
Sigma-Aldrich
2-Benzoyl-5-norbornene,mixture of endo and exo
97%
Sinônimo(s):
5-Norbornen-2-yl phenyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14O
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
p.e.
122-124 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H14O/c15-14(11-4-2-1-3-5-11)13-9-10-6-7-12(13)8-10/h1-7,10,12-13H,8-9H2/t10-,12+,13?/m1/s1
chave InChI
RMHYEJKELLBHSV-FVBASEICSA-N
Descrição geral
Norbornenes comprise of compounds with norbornene ring moiety, and also include norbornadiene, substituted norbornenes and polycyclic norbornenes. The substituted norbornenes possess a norbornene ring moiety and at least one substituent group.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)