Documentos
113220
Sigma-Aldrich
1-Phenylundecane
99%
Sinônimo(s):
Undecylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5(CH2)10CH3
Número CAS:
Peso molecular:
232.40
Beilstein:
2044467
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
pb
316 °C (lit.)
pf
−5 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3
chave InChI
XBEADGFTLHRJRB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Undecylbenzene (1-Phenylundecane) forms a charge-transfer complex with fluoranil.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
K Elias Ikonen et al.
Journal of chromatography. A, 1614, 460705-460705 (2019-11-23)
An update for ASTM D2425, "Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Middle Distillates by Mass Spectrometry," was recently released to expand its scope by adding modern mass spectrometric instrumentation and a new sample type, synthesized hydrocarbons. While the method