Documentos Principais
112240
Sigma-Aldrich
Cyclododecanemethanol
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H26O
Número CAS:
Peso molecular:
198.34
Número MDL:
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H26O/c14-12-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13-14H,1-12H2
chave InChI
JQYWAZNRRQRPNN-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)