Ensaio
97%
forma
solid
pb
242 °C (lit.)
pf
30-33 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
chave InChI
VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
287.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
142 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges