111139
3-Methyl-2-pentanol
99%
Sinônimo(s):
sec-Butyl methyl carbinol
About This Item
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
131-134 °C (lit.)
densidade
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-4-5(2)6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
chave InChI
ZXNBBWHRUSXUFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup