Documentos Principais
111090
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-hexen-3-ol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
138-139 °C (lit.)
densidade
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(O)CC=C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-6-7(3,8)5-2/h4,8H,1,5-6H2,2-3H3
chave InChI
GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Methyl-5-hexen-3-ol can be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)