Documentos Principais
108529
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2P(O)OH
Número CAS:
Peso molecular:
218.19
Beilstein:
2804567
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
193-195 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
chave InChI
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)