Documentos
103756
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6F5CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
211.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
146-149 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3