Ensaio
99%
forma
solid
pf
132-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
chave InChI
XXYMSQQCBUKFHE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3