Documentos Principais
103314
Sigma-Aldrich
Chloro(4-chlorophenyl)phenylmethane
97%
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzhydryl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH(C6H5)Cl
Número CAS:
Peso molecular:
237.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.603 (lit.)
pb
159-160 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Contact dermatitis due to p-chlorophenyl phenyl chloromethane (author's transl)].
A Rothe et al.
Dermatologische Monatschrift, 166(6), 389-393 (1980-06-01)