Documentos Principais
07430
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CF3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
195.57
Beilstein:
879910
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
densidade
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
chave InChI
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)