Documentos
07370
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzoic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Cl)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
171.58
Beilstein:
2085846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to faint brown
pf
214-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2