Produtos de biomanufatura
Microbiorreator Mobius® Breez
Uma plataforma automatizada de cultura celular de perfusão de uso único de 2 ml, projetada para apoiar processos celulares suaves, adaptáveis e reprodutíveis.
Solução de perfusão Cellicon™
O sistema de bancada fácil de usar aumenta a eficiência de seu processo e proporciona monitoramento e controle em tempo real para um desempenho confiável e consistente.
Biorreatores de uso único Mobius®
Escalonável, simples, e inteligente
Os biorreatores de uso único Mobius® são um portfólio escalonável de biorreatores de tanque agitado que oferecem flexibilidade software, hardware e conjuntos de uso único para aplicações de batelada alimentada e de perfusão
Filtros Viresolve® Barrier para cultura celular
Sua última linha de defesa contra a contaminação por vírus em processos de cultura celular. Filtros Viresolve® Barrier fornecem tranquilidade e processamento livre de riscos.
Analisador Raman ProCellics™ com software Bio4C® PAT Raman
Uma plataforma de tecnologia analítica de processo (PAT) para monitoramento em linha e em tempo real de culturas celulares.
O filme Ultimus® em conjuntos Mobius® de uso único
O filme Ultimus® é uma solução inovadora de bioprocessamento de uso único que proporciona uma excelente robustez e resistência a vazamentos, disponível em bolsas de bioprocesso 3D Mobius®. A camada de contato do fluido do inserto promove um crescimento saudável da célula e não contém componentes de origem animal na sua composição.
Conjunto de softwares Bio4C® para bioprocessamento
Software Bio4C ® ProcessPad
Uma plataforma de software de visualização de data, análise e monitoramento de processos que facilita a aquisição, agregação e análise de dados de várias fontes.
Software Bio4C ® Orchestrator
Monitore remotamente seu bioprocesso com um software de orquestração. As operações de unidades individuais são conectadas a uma plataforma centralizada para monitoramento e visualização de processos em tempo real.
Sistemas de mistura de uso único Mobius® Power MIX
Projetados para seus meios e tampões mais desafiadores, os sistemas de mistura de uso único Mobius® Power MIX, líderes de mercado, combinam tecnologia de mistura de alto desempenho comprovado com facilidade de uso.
Sistema de amostragem estéril NovaSeptum® GO
Continuando a definir o padrão do setor, o sistema de amostragem NovaSeptum® GO permite uma amostragem fechada, estéril, precisa e consistente, totalmente personalizável para se adequar a seu processo.
Sistema Mobius® Chrom 20 para purificação nas escalas clínicas e de processo
Um sistema cromatográfico flexível, totalmente automatizado e de uso único que permite a purificação consistente e confiável de anticorpos monoclonais, vacinas, plasma e proteínas terapêuticas nas escalas clínica e de processo.
Sistema de cromatografia em escala de processo CoPrime™
Com nosso sistema exclusivo e patenteado, você não apenas obtém amostras estéreis e precisas, mas também um tempo de resposta mais rápido entre as amostras, minimizando a perda do produto e o risco de contaminação.
Sistema Cogent® de ultrafiltração para escala de processo
Fornece precisão na separação e purificação de anticorpos monoclonais, vacinas, plasma e proteínas terapêuticas e permite um rápido escalonamento de escala piloto à de produção.
Solução Mobius® FlexReady com conjuntos Smart Flexware®
Configuração rápida, máxima flexibilidade, pré-projetada e pronto para uso
A solução Mobius® FlexReady com conjuntos Smart Flexware™ maximiza a flexibilidade, permitindo um sistema único e escalonável que pode alternar entre cromatografia e filtração de fluxo tangencial em diferentes escalas.
Biorreatores de uso único Mobius®
Escalonável, simples e inteligente
Os biorreatores de uso único Mobius® são um portfólio escalonável de biorreatores de tanque agitado que oferecem flexibilidade software, hardware e conjuntos de uso único para aplicações de batelada alimentada e de perfusão
Conectores Lynx®
Os designs únicos dos conectores estéreis e de vapor Lynx® fornecem conexões confiáveis e validadas para a transferência de líquidos estéreis, ajudando a minimizar o risco e maximizar a flexibilidade.
Sistema de captura de múltiplas colunas Mobius®
Uma solução totalmente automatizada e de uso único para cromatografia de captura contínua de modo fechado que gerencia os parâmetros do processo em tempo real. Integrado com um software intuitivo e um recurso de diluição em linha, permite controle total da etapa de captura de seu bioprocesso de batelada alimentada ou perfusão e é adequado para volumes de biorreatores de 50 l a 2000 l.
Resina para cromatografia CP- FT Eshmuno®
Primeira resina de troca catiônica desenvolvida especificamente para a remoção de agregados em fluxo passante usando cromatografia frontal.
No modo de fluxo passante, a resina Eshmuno® CP-FT demonstrou que pode reduzir em dez vezes o volume de resina e de tampões necessários para remover agregados de uma alimentação de anticorpos monoclonais em relação à resina CEX tradicional de ligar/eluir.
Resina de cromatografia de modo misto Eshmuno® CMX
A resina de cromatografia de modo misto altamente seletiva combina propriedades fracas de troca catiônica com interação hidrofóbica, fornecendo uma resina de cromatografia de modo misto altamente seletiva para anticorpos monoclonais, ADCs e proteínas de fusão difíceis de purificar.
Membrana adsorvente Natrix® Q
Uma membrana adsorvente de troca aniônica forte de alta capacidade e alto rendimento para operações de fluxo passante.
- A melhor da categoria em eliminação de HCP (proteínas de células hospedeiras), DNA e viral
- Tolerante ao sal e ao pH
- Alta capacidade (>10 kg/l)
- Economizando até 80% em tampões e
espaço ocupado pelas instalações
Sistema Mobius® Chrom 20 para purificação nas escalas clínicas e de processo
Um sistema cromatográfico flexível, totalmente automatizado e de uso único que permite a purificação consistente e confiável de anticorpos monoclonais, vacinas, plasma e proteínas terapêuticas nas escalas clínica e de processo.
Sistema de cromatografia em escala de processo CoPrime™
Com nosso sistema exclusivo e patenteado, você não apenas obtém amostras estéreis e precisas, mas também um tempo de resposta mais rápido entre as amostras, minimizando a perda do produto e o risco de contaminação.
Solução Mobius® FlexReady com conjuntos Smart Flexware®
Configuração rápida, máxima flexibilidade, pré-projetada e pronto para uso
A solução Mobius® FlexReady com conjuntos Smart Flexware™ maximiza a flexibilidade, permitindo um sistema único e escalonável que pode alternar entre cromatografia e filtração de fluxo tangencial em diferentes escalas.
Solução Viresolve® Pro
A segurança de seus medicamentos depende de um desempenho robusto de segurança viral. Nossa comprovada solução Viresolve® Pro oferece a garantia de alta retenção, produtividade e confiança com as quais você pode contar.
Filtros de profundidade Millistak+® HC Pro
Filtro de profundidade totalmente sintético, o primeiro do tipo, disponível em múltiplos graus de meios, fornecendo filtração limpa e consistente, capacidade duas vezes superior, extraíveis de TOC reduzido e redução de 50% nos volumes de lavagem pré-uso recomendados.
Filtros Millipak®
O design único de discos empilhados minimiza a retenção do produto, maximizando a recuperação. A membrana Durapore® de baixa ligação faz com que esses filtros sejam a principal escolha para etapas críticas de filtração estéril.
Cápsula Pellicon® com membrana Ultracel® para ultrafiltração/diafiltração
O design inovador, autônomo, sem suporte, fechado e de uso único reduz o risco de contaminação cruzada e exposição de fluidos a operadores e ao ambiente.
Cassetes Pellicon®para ultrafiltração
Os cassetes Pellicon® líderes do setor proporcionam rendimentos consistentemente altos e desempenho superior com as terapias atuais de alta titulação e alta viscosidade e resistem a uma ampla variedade de pressões operacionais, temperaturas e regimes de limpeza cáustica.
Filtros Viresolve® Barrier para cultura celular
Sua última linha de defesa contra a contaminação por vírus em processos de cultura celular. Filtros Viresolve® Barrier fornecem tranquilidade e processamento livre de riscos.
Filtros Millipore Express®
Garanta a esterilidade com o desempenho, a flexibilidade e a velocidade necessários para os bioprocessos de hoje e do amanhã.
Filtros de PVDF Durapore®
Durante mais de 50 anos, esses filtros líderes de mercado têm fornecido a mais alta garantia de esterilidade, qualidade e desempenho, disponíveis em vários tamanhos e formatos de poros para atender às suas necessidades.
Assista ao vídeo
Conheça uma mente Millipore® para descobrir produtos projetados de forma inteligente e fáceis de usar que minimizam riscos e estabelecem padrões de desempenho no setor.