Descoberta de compostos-guia para anticorpos terapêuticos
Encontre as ferramentas necessárias para selecionar os
candidatos a compostos-guia mais promissores.
A descoberta de compostos-guia para anticorpos terapêuticos envolve a seleção de candidatos a anticorpos para terapias direcionadas. Após a identificação de um alvo específico, os anticorpos são produzidos utilizando a molécula alvo como antígeno. Os anticorpos podem ser gerados utilizando métodos que incluem a tecnologia de hibridoma, clonagem de células B e apresentação em fagos. Os anticorpos são então purificados e examinados quanto à capacidade de se ligarem ao antígeno. Os anticorpos selecionados são posteriormente caracterizados para determinar sua especificidade, afinidade, estabilidade e propriedades farmacocinéticas. Oferecemos numerosas plataformas e reagentes para apoiar o processo de descoberta de compostos-guia, desde a geração de anticorpos monoclonais até o isolamento, seleção e otimização de compostos-guia.
Análise e seleção de candidatos a anticorpos monoclonais
Nós oferecemos uma variedade de produtos para apoiar a análise e seleção de anticorpos monoclonais. Nossas plataformas de imunoensaio incluem kits ELISA altamente sensíveis, placas ELISA personalizáveis e placas de filtro MultiScreen® para ensaios ELISpot de alto rendimento. Nossos peptídeos PEPscreen® e bibliotecas de peptídeos personalizados fornecem uma síntese de peptídeos confiável, econômica e rápida para o mapeamento completo de epítopos de proteínas-alvo. Seja para confirmar ou caracterizar interações anticorpo-antígeno, nossos produtos oferecem uma solução confiável para seleção de anticorpos monoclonais.
Categorias relacionadas
Detecção rápida, quantitativa e sensível de analitos com baixo custo.
Placas de ligação média e alta para desenvolver seus próprios ELISAs.
Placas de filtro para ensaios de ligação ao ligante, ensaios ELISpot, entre outros.
Design de peptídeos, síntese de alta qualidade e análise rigorosa de controle de qualidade.
Artigos relacionados
- A Highly Sensitive IFN-γ ELISpot Assay to Quantify Cellular Immune Responses to Previous Viral Infection
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).
- The ELISpot Assay Enables Functional Analysis of Cellular Immunology
Recent improvements to the design of multiwell microplates, including use of membranes with reduced background fluorescence, have bolstered the widespread application of ELISpot assays.
Explore nossos produtos e serviços