Merck
Pequena alteração – Grande impacto
Medições mais significativas
Pequenas alterações nas tiras de teste, mas um impacto ambiental significativo
Há mais de 50 anos, nossos clientes confiam em nossas tiras e papéis de teste, que permitem a determinação semiquantitativa de pH, íons e outros compostos diretamente na amostragem ou em testes durante processos. Continuamos a demonstrar nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes em nosso portfólio. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto e, ao mesmo tempo, oferecer o mesmo desempenho aos clientes. 
Dado o uso considerável de tiras de teste em laboratórios de todo o mundo, nosso objetivo é incentivar o consumo e a produção responsáveis de nossas tiras de teste MQuant®. Os resultados, descritos abaixo, destacam o impacto de pequenas alterações de design na pegada ambiental do produto e a necessidade de continuar analisando e aprimorando os produtos. Estamos avaliando continuamente as oportunidades de atualizar o produto e melhorar seus atributos de sustentabilidade. 
impacto de pequenas alterações de design na pegada ambiental do produto
Ícone de lata de lixo
Redução de resíduos
Redução da largura da tira de teste: Em alguns produtos existentes, as tiras de teste são compostas de plástico com aproximadamente 6 mm de largura, e uma análise conduzida pelas equipes internas de produtos constatou que é viável reduzir essa largura para 5,5 mm sem alterar o desempenho. Essa redução de material economizaria cerca de 8% do material necessário para as tiras de teste e diminuiria o consumo de plásticos de uso único.
Economia de plástico e redução de material, diminuindo o tamanho e o peso do produto
Tubo de alumínio reciclado: O material primário do tubo foi trocado de alumínio virgem para o uso de 60% de alumínio reciclado pós-industrial e 40% de sucata interna de alumínio para embalagem. Pesquisas demonstraram que o alumínio reciclado requer 95% menos energia para ser processado do que o alumínio virgem.1
Melhorar o design das embalagens, diminuindo o uso de materiais virgens, está alinhado com nosso programa SMASH Packaging. 
    Ícone de caixa de papelão.
    Caixa de papelão: Para as tiras de teste que necessitam de uma caixa de papelão como embalagem secundária, iniciamos a transição para materiais de embalagem certificados. O uso de materiais certificados ajuda a garantir que nossa embalagem seja responsável e de origem sustentável. Esse tipo de certificação contribui para nossos objetivos de sustentabilidade e responsabilidade social, que vão além da redução das emissões de gases de efeito estufa.
      Ícone de tablet eletrônico.
      O folheto de instruções existente foi removido e agora está disponível digitalmente por meio de um código QR na embalagem que direciona para o aplicativo My M Safety.
      Estima-se que a digitalização do folheto evite mais de 2 toneladas métricas de papel por ano. Obtenha o aplicativo.
      A redução do uso de matérias-primas na embalagem também torna o produto mais leve para o transporte. 
        Logotipo Green Earth
        Nosso design interno para a estrutura de sustentabilidade promove a consideração e a redução sistemáticas da pegada ambiental de nossos produtos. Você pode encontrar mais informações sobre a estrutura aqui.
        Os produtos que se beneficiam de uma redução significativa de sua pegada ambiental ou que estão alinhados com outros objetivos de sustentabilidade são identificados como "Produtos alternativos mais ecológicos" em nosso portfólio usando um ícone verde. As tiras de teste que foram avaliadas para melhorias no produto são identificadas como "Produtos alternativos mais ecológicos" na categoria de "Produtos reprojetados".
        Nossas equipes de design e sustentabilidade de produtos estão sempre buscando oportunidades de melhoria. Outras possíveis melhorias que podem ser implementadas em uma data futura incluem materiais de embalagem aprimorados e redução de processos de alto consumo de energia relacionados ao transporte e armazenamento. Continuaremos a identificar oportunidades para melhorar a sustentabilidade de nossos produtos, cumprindo nosso compromisso com os clientes e o meio ambiente. 
          Três tubos de tiras de teste com tiras de teste e amostra de suco de maçã.
          As tiras de teste MQuant® são usadas para a triagem semiquantitativa de diferentes íons durante o processo de testes alimentares, de bebidas e ambientais.
          Seis tubos de tiras de teste.
          As tiras de teste MQuant® oferecem detecção semiquantitativa de mais de 30 íons, compostos orgânicos e inorgânicos diferentes na faixa de concentração de mg/l a g/l.
          Descubra nossas tiras de teste mais sustentáveis. Ao usar nossas tiras de teste MQuant®, torne sua análise diária mais sustentável.
          Limitação de uso: Nem todos os produtos do portfólio MQuant® foram afetados pelas alterações identificadas abaixo. Entre em contato conosco se tiver dúvidas sobre um produto específico.