A nova forma de revestimento com filme branco
Excipiente Parteck® TA
Parteck® ;TA (carbonato de cálcio): Opacidade aprimorada com propriedades ideais de partículas
O dióxido de titânio é amplamente utilizado em formas de dosagem sólida como opacificante e corante. Devido aos desenvolvimentos regulatórios e às restrições impostas pelas autoridades, os formuladores estão cada vez mais interessados em soluções livres de dióxido de titânio para suplementos dietéticos e produtos medicinais. Os revestimentos uniformes coloridos e brancos aplicados aos comprimidos não têm apenas uma função estética, mas também melhoram a adesão do paciente.
O excipiente Parteck® TA – nossa alternativa ao dióxido de titânio– foi desenvolvido para atender à necessidade de um acabamento branco atraente que não use dióxido de titânio. Sua morfologia exclusiva e a distribuição de tamanho de partícula projetada garantem maior opacidade, mesmo para núcleos de comprimidos pré-coloridos desafiadores.
Esse pigmento mineral tem excelente desempenho quando usado em revestimentos de filme à base de HPMC e PVA para comprimidos de liberação imediata, permitindo assim concentrações mais altas de pigmento e mantendo a alta eficiência do processo. Uma escolha ideal de agente de revestimento de filme é o Parteck® COAT (art. 141517), um excipiente à base de PVA que é capaz de obter maior opacidade em comparação com as formulações padrão contendo HPMC.
O Parteck® TA ajuda a atingir um nível de cobertura e brancura comparável aos revestimentos de filme contendo TiO2 sem afetar o desempenho dos comprimidos, o que o torna uma alternativa adequada ao dióxido de titânio.
Benefícios do Parteck® TA:
- Pigmento mineral e idêntico ao natural
- GRAS e em conformidade com Ph Eur, BP e USP
- Nossa documentação Emprove® facilita a qualificação, a avaliação de riscos e a otimização de processos
- Excelente compatibilidade com revestimentos de filme de HPMC e PVA (incluindo o nosso Parteck® COAT)
- Alta eficiência do processo devido à menor viscosidade do líquido de pulverização
- Permite que o comprimido tenha uma aparência atraente e uniforme
- Opacidade aprimorada devido à distribuição personalizada do tamanho das partículas e à morfologia exclusiva
Solicitar informações
Para obter informações adicionais ou para que um representante de vendas entre em contato com você, preencha e nos envie o formulário abaixo.
Os campos indicados com um * são obrigatórios.
Procurando assistência para reformular seus produtos?
Entre em contato com nossos especialistas técnicos e saiba mais sobre nossas excelentes ofertas de serviços de aplicações: applicationaction-technical@sigmaaldrich.com
Recursos de produtos relacionado
- White paper: Calcium carbonate as a replacement for titanium dioxide in coating: the importance of particle engineering
This white paper highlights how particle engineering supports an optimal performance of calcium carbonate in coating applications, comparing Parteck® TA excipient to the industry benchmark titanium dioxide.