Le calcium dans la bière
Dosage photométrique avec un dérivé de la phtaléine
Instruments et réactifs :
Réf. 173016, Spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 114946, Cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, Cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, Cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 100049, Test du calcium Spectroquant®
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation des échantillons :
Verser 100 ml de bière dans un bécher de 600 ml. Agiter avec un barreau aimanté pendant environ 1 heure pour éliminer le CO2. Il est également possible d'utiliser à la place un bain à ultrasons. Attention ! Mousse fortement.
Étapes de dilution :
Les échantillons contenant plus de 4,00 mg/l de Ca doivent être dilués avec de l'eau pour l'analyse selon le tableau suivant :
Concentration attendue dansla bière d'origine [mg/l] | Volume d'échantillon [ml] | Remplissage d'une fiole jaugéeavec un volume de × ml | Facteur de dilution | ||
---|---|---|---|---|---|
4-25 | 8 | 100 | 1+9 | ||
25-75 | 4 | 100 | 1+24 | ||
75-150 | 2 | 100 | 1+49 | ||
150-400 | 1 | 100 | 1+99 |
Pipeter ainsi × ml de cette solution et les verser dans une fiole jaugée de 100 ml, puis compléter le volume jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse (= échantillon de bière dilué).
Analyse :
Déterminer la teneur en Ca avec le test en kit mentionné ci-dessus et la comparer à un blanc réactif (eau pour l'analyse (à la place de la bière) + réactifs).
La méthode est préprogrammée sur les instruments Prove, mais doit être étalonnée pour chaque lot.
Pour connaître les détails, consulter le manuel Prove.
Il est recommandé d'effectuer un étalonnage avec 5 à 10 points de mesure répartis sur le totalité de la plage de mesure.
Il est conseillé de contrôler régulièrement l'étalonnage avec des solutions étalons.
Network error: Failed to fetch