Merck
AccueilPhotométrie et réflectométrieMéthode d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour le formaldéhyde
Méthode d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour le formaldéhyde
Réactifs
Réf. 104003, Solution de formaldéhyde à 37 % minimum pour l'analyse
Réf. 109099, Solution d'iode à 0,05 mol de I2/l (solution 0,1 N)
Réf. 109147, Solution de thiosulfate de sodium à 0,1 mol/l (solution 0,1 N)
Réf. 109137, Solution d'hydroxyde de sodium à 1 mol/l (solution 1 N)
Réf. 100716, Acide sulfurique à 25 % pour l'analyse
Réf. 105445, Solution d'iodure de zinc-amidon pour l'analyse
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation d'une solution-mère :
Dans une fiole jaugée de 1 000 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, verser 2,50 ml de solution de formaldéhyde à 37 % minimum et compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. La solution-mère préparée selon ce mode opératoire a une concentration en formaldéhyde d'environ 1 000 mg/l.
Dosage précis de la solution étalon (solution-mère) de formaldéhyde
Pipeter 40,0 ml (pipette complète) de la solution-mère de formaldéhyde à environ 1 000 mg/l et les introduire dans un erlenmeyer de 300 ml à col en verre rodé, puis ajouter 50,0 ml (burette) de solution d'iode à 0,05 mol/l et 20 ml de solution d'hydroxyde de sodium à 1 mol/l. Laisser reposer pendant 15 minutes puis ajouter 8 ml d'acide sulfurique à 25 %. Ajouter 1 ml de solution d'iodure de zinc-amidon puis titrer jusqu'au virage avec une solution de thiosulfate de sodium à 0,1 mol/l.
Calcul de la teneur exacte de la solution de formaldéhyde
C1 = consommation de solution de thiosulfate de sodium à 0,1 mol/l
C2 = quantité de solution d'iode à 0,05 mol/l
mg/l de formaldéhyde = (C2 - C1) × 37,525
D'autres concentrations peuvent être préparées par dilution de la solution-mère dosée avec exactitude selon la procédure décrite ci-dessus.
Stabilité
Lorsqu'elle est conservée dans un endroit frais (réfrigérateur), la solution-mère est stable une semaine. Passé ce délai, doser à nouveau la solution-mère et appliquer la concentration ainsi trouvée dans les calculs de dilution. Utiliser immédiatement les solutions diluées.
Produits
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch