Merck
AccueilPhotométrie et réflectométrieMéthode d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour le dioxyde de chlore
Méthode d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour le dioxyde de chlore
Réactifs :
Réf. 102404, Iodate de potassium, étalon volumétrique
Réf. 105043, Iodure de potassium pour l'analyse
Réf. 109072, Acide sulfurique à 0,5 mol/l
Réf. 109136, Solution d'hydroxyde de sodium à 2 mol/l
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation d'une solution-mère de KlO3 :
Dissoudre 1,005 g de KlO3 dans 250 ml d'eau distillée dans une fiole jaugée de 1000 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité. Compléter ensuite jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.
Préparation d'une solution étalon de KlO3/Kl :
Transvaser 10,5 ml de la solution-mère de KlO3 dans une fiole jaugée de 1000 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, ajouter environ 1,0 g de KI et compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. 1 ml de cette solution équivaut à 0,020 mg de dioxyde de chlore.
Préparation de la solution étalon de dioxyde de chlore :
Pipeter 10 ml de solution étalon de KlO3/Kl et les introduire dans une fiole jaugée de 100 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, ajouter
2,0 ml de H2SO4 à 0,5 mol/l, laisser reposer pendant 1 min, puis ajouter goutte à goutte du NaOH à 2 mol/l (environ 1 ml) jusqu'à ce que la solution commence tout juste à se décolorer. Compléter ensuite la solution jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. La concentration en dioxyde de chlore de la solution est de 2,00 mg/l.
Stabilité :
La solution-mère de KlO3 est stable pendant 4 semaines lorsqu'elle est conservée dans un endroit frais. La solution étalon de KlO3/Kl peut être utilisée pendant 5 heures lorsqu'elle est conservée dans un endroit frais. La solution étalon de dioxyde de chlore diluée n'est pas stable et doit être utilisée immédiatement.