Merck
AccueilPhotométrie et réflectométrieMéthode d'analyse de l'aluminium (total) dans les effluents à forte teneur en matière organique
Méthode d'analyse de l'aluminium (total) dans les effluents à forte teneur en matière organique
Instruments et réactifs :
Réf. 173016, Spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, Photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, Photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, Colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, Cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, Cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, Cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 100594, Test de l'aluminium en tube Spectroquant®
Réf. 114825, Test de l'aluminium Spectroquant®
Réf. 100731, Acide sulfurique à 96 % pour l'analyse
Réf. 107209, Perhydrol® à 30 % pour l'analyse
Réf. 105590, Solution d'hydroxyde de sodium à 32 %
Réf. 109535, Bandelettes indicatrices de pH, indicateur universel pH 0-14
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation des échantillons :
Placer 25 ml d'échantillon dans un bécher de 400 ml avec 5 ml d'acide sulfurique à 96 % et 5 ml de Perhydrol®, mélanger, puis chauffer lentement sur une plaque chauffante jusqu'à ce que l'acide sulfurique commence à fumer. Laisser refroidir, ajouter 5 ml de Perhydrol® et chauffer à nouveau jusqu'à libération de SO3. En fonction de la teneur en matière organique de l'échantillon, répéter si besoin l'opération jusqu'à trois fois. L'échantillon entièrement digéré doit être limpide et pratiquement incolore.
Diluer la solution avec environ 40 ml d'eau pour l'analyse puis ajuster le pH à une valeur de 3-5 avec une solution d'hydroxyde de sodium à 32 % (vérifier le pH avec des bandelettes indicatrices de pH universelles pH 0-14). Transvaser le mélange dans une fiole jaugée de 50 ml, compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse et bien mélanger.
Analyse :
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.
Calcul :
Teneur en aluminium (total) en mg/l d'Al = résultat de l'analyse en mg/l d'Al × 2