Merck
HPLC Analysis of Naproxen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Naproxen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne chirale pour CLHP Astec® CHIROBIOTIC® V
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Naproxen
meets USP testing specifications
Naproxen sodium
meets USP testing specifications
Naproxen sodium
98.0-102.0%
Naproxène
VETRANAL®, analytical standard
Naproxen
98%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 0.1% triethylamine, pH 7.0; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol