Merck
HPLC Analysis of Metaproterenol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
HPLC Analysis of Metaproterenol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne chirale pour HPLC Astec® CHIROBIOTIC® T
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Metaproterenol hemisulfate salt
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
15 mM ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm
sample
1 mg/mL in mobile phase