Merck
Tampon HEPES
Flacon de tampon HEPES en poudre
L'HEPES, également appelé acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique, acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique, ou N-[2-hydroxyéthyl]pipérazine-N'-[acide 2-éthanesulfonique], est un composé organique possédant des propriétés zwittérioniques. Il est soluble par nature et présente un pKa de 7,55, ce qui en fait un tampon idéal pour maintenir le pH au niveau physiologique. L'HEPES ne se lie quasiment pas aux ions métalliques et ne traverse pas les membranes. En outre, il n'a que peu d'effet sur les réactions biochimiques et absorbe peu la lumière UV et visible.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 20
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 20
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 20
Page 1 de 1
Page 1 sur 1
L'HEPES COMME TAMPON
L'HEPES est couramment employé en recherche biochimique comme agent de tamponnage biologique pour maintenir un pH stable en solution aqueuse. C'est un tampon efficace, en particulier dans la gamme de pH de 6,8 à 8,2. Il est capable de maintenir un pH relativement constant, même en cas d'ajout de petites quantités d'acide ou de base.
L'HEPES DANS LES LIGNÉES POUR CULTURE CELLULAIRE
L'HEPES sert de milieu de conservation pour les cultures de lignées de cellules lymphocytoïdes humaines. Il est utilisé dans les milieux de culture cellulaire comme tampon en raison de sa nature indépendante du CO2, assurant un pH stable, même en cas de manipulation des milieux à l'extérieur d'un incubateur. De plus, l'HEPES est non toxique pour les cellules et n'est pas absorbé par ces dernières, ce qui en fait une solution adaptée au maintien de la viabilité cellulaire durant la conservation.
Il a été montré que l'ajout d'HEPES au milieu de culture renforce l'activité lysosomale-autophagique et augmente la signalisation inflammatoire dans les cellules. Il est aussi utilisé pour tamponner les ions hydrogène dans les milieux de culture pour micro-algues, stabilisant efficacement le pH des milieux à base d'eau de mer artificielle et d'eau douce.
L'HEPES DE QUALITÉ "BIOLOGIE MOLÉCULAIRE"
Le tampon HEPES permet de fabriquer des nanoparticules d'argent à la stabilité excellente et présentant des propriétés cytoprotectrices remarquables contre les cellules infectées par le VIH-1. Il permet d'améliorer l'efficacité de séparation des protéines sur des gels à faible pourcentage de polyacrylamide, ce qui en fait une bonne solution pour optimiser les procédures de western blotting en analyse des protéines.
La présence de tampon HEPES à pH 8,0 a fait doubler le courant de réduction du complexe Cu(II)-SA lors du processus redox du complexe cuivre(II)-salicylaldoxime [Cu(II)-SA]. Le tampon HEPES est utilisé dans les études de dégradation in vitro des matériaux à base de magnésium. Sa capacité de tamponnage facilite le maintien d'un niveau de pH constamment équilibré dans la solution de dégradation.
L'HEPES DANS LA CULTURE D'EMBRYONS
Les milieux tamponnés par de l'HEPES permettent de cultiver des embryons de porc du stade unicellulaire jusqu'aux blastocystes, et de stocker à court terme des embryons équins.
L'HEPES COMME SOLUTION POLYVALENTE
Une solution d'HEPES est fréquemment employée dans la production de nanomatériaux, par exemple de nanoparticules d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et de nanostructures d'oxydes métalliques. Son rôle va au-delà de celui d'un agent réducteur : il sert aussi de stabilisant pour empêcher l'agrégation des nanoparticules métalliques. Cette propriété fait de l'HEPES un constituant essentiel dans la synthèse des nanomatériaux, car il facilite la création de nanostructures stables et uniformes.
Une solution d'HEPES est également utilisée dans l'hydrolyse et la complexation du neptunium(IV) par formation de complexes stables avec le neptunium(IV) et l'inhibition des autres transformations chimiques et de l'agrégation. Cette stabilisation est vitale dans la gestion des déchets nucléaires pour maintenir l'intégrité et le confinement du neptunium(IV) à l'intérieur des dépôts de déchets.