Principaux documents
V900847
Supelco
Acrylamide/Bis-acrylamide
Vetec, reagent grade, 19:1, powder, suitable for electrophoresis
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Concentration
19:1
Adéquation
suitable for electrophoresis
Chaîne SMILES 
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ready to reconstitute dry powder blends are accurately pre-blended to produce a 40% (w/v) stock solution for use in protein and nucleic acid electrophoresis. The concentration is based on the total weight of both the acrylamide and bis-acrylamide.
Caractéristiques et avantages
Eliminates the need to weigh toxic acrylamide and bis-acrylamide.
Reconstitution
Reconstitute by slowly adding the indicated amount of distilled water to the container and dissolve contents.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :