V900497
Pepsine from porcine gastric mucosa
Vetec™, reagent grade
Synonyme(s) :
Pepsine from hog stomach, Pepsine A
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Forme
solid
Activité spécifique
400-800 units/mg protein
Poids mol.
35 kDa
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable